6,8-Dichloro-4-quinolinol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxy-6,8-Dichloroquinoline
OR307976-1G OR307976-250MG
APOSOR307976-1GEA 261 EUR InStock
APOSOR307976-1G APOSOR307976-250MG
6,8-Dichloro-4-quinolinol
6,8-Dichloro-4-quinolinol
Formule: C₉H₅Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272390
Numéro CAS: 57935-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité