3-Oxetanamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-amino-oxetane, 3-Aminooxetane
OR308008-1G OR308008-5G OR308008-10G
APOSOR308008-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR308008-1G APOSOR308008-5G APOSOR308008-10G
3-Oxetanamine 97%
3-Oxetanamine
Formule: C₃H₇NO
MW: 73,09 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08544363
Numéro CAS: 21635-88-1
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité