3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR308021-1G OR308021-5G
APOSOR308021-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR308021-1G APOSOR308021-5G
3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
Formule: C4H10ClNO
MW: 123,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100994
Numéro CAS: 124668-46-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité