tert-Butyl N-(azetidin-3-yl)-N-methylcarbamate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl azetidin-3-yl(methyl)carbamate hydrochloride
OR308031-25G
APOSOR308031-25GEA 172 EUR InStock
APOSOR308031-25G
tert-Butyl N-(azetidin-3-yl)-N-methylcarbamate hydrochloride
tert-Butyl N-(azetidin-3-yl)-N-methylcarbamate hydrochloride
Formule: C₉H₁₉ClN₂O₂
MW: 222,712 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12963843
Numéro CAS: 943060-59-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité