3-(2-Aminoethyl)-1-boc-azetidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate, 3-(1-Aminoéthyl)-1-azétidinecarboxylate de 2-méthyl-2-propanyle, 1-Boc-(3-Aminoethyl)azetidine, 1-Azetidinecarboxylic acid, 3-(1-aminoethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester
OR308034-1G OR308034-250MG
APOSOR308034-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR308034-1G APOSOR308034-250MG
3-(2-Aminoethyl)-1-boc-azetidine 97%
3-(2-Aminoethyl)-1-boc-azetidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,282 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878606
Numéro CAS: 898271-20-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité