7-Azaindole-5-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR308041-1G OR308041-250MG
APOSOR308041-1GEA 130 EUR InStock
APOSOR308041-1G APOSOR308041-250MG
7-Azaindole-5-boronic acid
7-Azaindole-5-boronic acid
Formule: C₇H₇BN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234881
Numéro CAS: 944059-24-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité