1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
OR308069-1G OR308069-5G OR308069-25G
APOSOR308069-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR308069-1G APOSOR308069-5G APOSOR308069-25G
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₄
MW: 244,29 g/mol
Point de fusion: 159…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632465
Numéro CAS: 129799-08-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité