Isothiocyanate de 3-bromophényle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR3081-100GEA 476 EUR InStock
APOSOR3081-100G APOSOR3081-25G APOSOR3081-5G
Isothiocyanate de 3-bromophényle 97%
Isothiocyanate de 3-bromophényle
Formule: C₇H₄BrNS
MW: 214,09 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004803
Numéro CAS: 2131-59-1
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité