tert-Butyl n-(3-methylpiperidin-3-yl)carbamate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl (3-methylpiperidin-3-yl)carbamate, 3-Amino-3-methylpiperidine, 3-BOC protected
OR308123-1G OR308123-5G
APOSOR308123-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR308123-1G APOSOR308123-5G
tert-Butyl n-(3-methylpiperidin-3-yl)carbamate 97%
tert-Butyl n-(3-methylpiperidin-3-yl)carbamate
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214.305 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13194151
Numéro CAS: 169750-96-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité