Methyl morpholine-2-carboxylate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR308170-5G
APOSOR308170-5GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR308170-5G
Methyl morpholine-2-carboxylate hydrochloride
Methyl morpholine-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17167182
Numéro CAS: 937063-34-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité