1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine-1-carboxylate, Piperidine-4-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected
OR30822-1G OR30822-10G OR30822-5G
APOSOR30822-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR30822-1G APOSOR30822-10G APOSOR30822-5G
1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester 96%
1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₃₀BNO₄
MW: 311,2247 g/mol
Point de fusion: 60…65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09997792
Numéro CAS: 1048970-17-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité