6-Chloro-5-nitronicotinate de méthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 6-chloro-5-nitronicotinate
OR30827-1G OR30827-25G OR30827-5G
APOSOR30827-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR30827-1G APOSOR30827-25G APOSOR30827-5G
6-Chloro-5-nitronicotinate de méthyle 97%
6-Chloro-5-nitronicotinate de méthyle
Formule: C₇H₅ClN₂O₄
MW: 216,58 g/mol
Point de fusion: 76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01928341
Numéro CAS: 59237-53-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité