Trimethylsilanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR30828-100G OR30828-25G OR30828-5G
APOSOR30828-100GEA 223 EUR InStock
APOSOR30828-100G APOSOR30828-25G APOSOR30828-5G
Trimethylsilanol
Trimethylsilanol
Formule: C₃H₁₀OSi
MW: 90,20 g/mol
Point d'ébullition: 98…99 °C
Point de fusion: –12 °C
Densité: 0.8144 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02751657
Numéro CAS: 1066-40-6
EINECS: 213-914-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité