Acide 3-(4-bromophényl)propionique
Fournisseur: Apollo Scientific
OR3085-100G OR3085-5G
APOSOR3085-100GEA 121 EUR InStock
APOSOR3085-100G APOSOR3085-5G
Acide 3-(4-bromophényl)propionique
Acide 3-(4-bromophényl)propionique
Formule: C₉H₉BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310793
Numéro CAS: 1643-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité