tert-Butyl-2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Aminomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
OR309032-1G OR309032-250MG
APOSOR309032-1GEA 505 EUR InStock
APOSOR309032-1G APOSOR309032-250MG
tert-Butyl-2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,26 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08544502
Numéro CAS: 939760-37-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité