Azetidine-3-carbonitrile hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: azetidine-3-carbonitrile hydrochloride
OR309045-1G OR309045-5G
APOSOR309045-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR309045-1G APOSOR309045-5G
Azetidine-3-carbonitrile hydrochloride 95%
Azetidine-3-carbonitrile hydrochloride
Formule: C₄H₇ClN₂
MW: 118,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09749828
Numéro CAS: 345954-83-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité