3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR309052-1G OR309052-5G
APOSOR309052-1GEA 26.3 EUR InStock
APOSOR309052-1G APOSOR309052-5G
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Formule: C₅H₉BrO
Point d'ébullition: 162 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02684290
Numéro CAS: 78385-26-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité