3-Méthyloxétanne-3-méthanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methyl-3-oxethanemethanol
OR309068-100G OR309068-25G OR309068-500G
APOSOR309068-100GEA 48 EUR InStock
APOSOR309068-100G APOSOR309068-25G APOSOR309068-500G
3-Méthyloxétanne-3-méthanol
3-Méthyloxétanne-3-méthanol
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010273
Numéro CAS: 3143-02-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité