2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulphinamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-N-(oxetan-3-ylidene)propane-2-sulphinamide
OR309075-1G OR309075-250MG
APOSOR309075-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR309075-1G APOSOR309075-250MG
2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulphinamide
2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulphinamide
Formule: C₇H₁₃NO₂S
MW: 175,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14702522
Numéro CAS: 1158098-73-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité