4-Methylpiperazin-2-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR309137-10GEA 325 EUR InStock
APOSOR309137-10G APOSOR309137-5G APOSOR309137-1G
4-Methylpiperazin-2-one 97%
4-Methylpiperazin-2-one
Formule: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870124
Numéro CAS: 34770-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité