Ethyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR309148-5GEA 227 EUR InStock
APOSOR309148-5G APOSOR309148-25G
Ethyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride 95+%
Ethyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
Formule: C₇H₁₄ClNO₂
MW: 179,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14585012
Numéro CAS: 80028-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité