(S)-1-Boc-4-oxo-piperidine-2-carboxylic acid methyl ester 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR309155-250MGEA 93.1 EUR InStock
APOSOR309155-250MG
(S)-1-Boc-4-oxo-piperidine-2-carboxylic acid methyl ester 95+%
(S)-1-Boc-4-oxo-piperidine-2-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₃H₂₁NO₅
MW: 271,32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15071881
Numéro CAS: 180854-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité