Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-Pyrrolidin-3-ylmethanol

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR309158-1GEA 115 EUR InStock
APOSOR309158-1G
(R)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
(R)-Pyrrolidin-3-ylmethanol


Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Point de fusion: 173…177 °C
Densité: 0,979 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09607969
Numéro CAS: 110013-18-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité