(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR309159-1G OR309159-5G
APOSOR309159-1GEA 111 EUR InStock
APOSOR309159-1G APOSOR309159-5G
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Formule: C₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 165…171 °C
Densité: 0.979 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09260722
Numéro CAS: 110013-19-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité