(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: [R]-1-BOC-3-Pyrrolidinemethanol, (R)-tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
OR309160-25G OR309160-5G
APOSOR309160-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR309160-25G APOSOR309160-5G
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094725
Numéro CAS: 138108-72-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité