Ethyl (R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl (R)-1-Boc-3-piperidinecarboxylate, (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)nipecotic Acid Ethyl Ester, (R)-1-Boc-3-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (R)-1-Boc-nipecotic Acid Ethyl Ester, (R)-1-tert-Butyl 3-ethyl piperidine-1,3-dicarboxylate
OR309161-5G
APOSOR309161-5GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR309161-5G
Ethyl (R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylate
Ethyl (R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylate
Formule: C₁₃H₂₃NO₄
MW: 257,33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374389
Numéro CAS: 194726-40-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité