1-Boc-DL-nipecotic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309162-1G OR309162-5G
APOSOR309162-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR309162-1G APOSOR309162-5G
1-Boc-DL-nipecotic acid ethyl ester
1-Boc-DL-nipecotic acid ethyl ester
Formule: C₁₃H₂₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116274
Numéro CAS: 130250-54-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité