3-(Méthylamino)-1-propanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Methylamino)propan-1-ol
OR309167-25G
APOSOR309167-25GEA 119 EUR InStock
APOSOR309167-25G
3-(Méthylamino)-1-propanol
3-(Méthylamino)-1-propanol
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 169 °C
Densité: 0.98 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797456
Numéro CAS: 42055-15-2
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité