6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309202-1G OR309202-5G
APOSOR309202-1GEA 173 EUR InStock
APOSOR309202-1G APOSOR309202-5G
6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₅BrClNO
MW: 270,51 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08706312
Numéro CAS: 73568-35-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité