6-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309215-1G OR309215-5G
APOSOR309215-1GEA 317 EUR InStock
APOSOR309215-1G APOSOR309215-5G
6-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00841563
Numéro CAS: 88752-76-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité