2-Chloro-4,6-dimethylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30935-25G OR30935-5G OR30935-100G
APOSOR30935-25GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR30935-25G APOSOR30935-5G APOSOR30935-100G
2-Chloro-4,6-dimethylpyridine 98%
2-Chloro-4,6-dimethylpyridine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,60 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08277279
Numéro CAS: 30838-93-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité