2-Chloro-7-methoxy-4-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR309383-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR309383-5G APOSOR309383-1G
2-Chloro-7-methoxy-4-methylquinoline
2-Chloro-7-methoxy-4-methylquinoline
Formule: C₁₁H₁₀ClNO
MW: 207,66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00711757
Numéro CAS: 97892-67-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité