7-Méthylcoumarine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Methylcumarin, 7-Methyl-2H-chromen-2-one
OR30939-25G
APOSOR30939-25GEA 184 EUR InStock
APOSOR30939-25G
7-Méthylcoumarine 98%
7-Méthylcoumarine
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006880
Numéro CAS: 2445-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité