Amino-2-chloro-3-pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR30948-100G OR30948-25G
APOSOR30948-100GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR30948-100G APOSOR30948-25G
Amino-2-chloro-3-pyridine 98%
Amino-2-chloro-3-pyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03541052
Numéro CAS: 39620-04-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité