3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole, 3-Amino-5-hydroxypyrazole, 5-Amino-3-pyrazolol, 3-Amino-1H-pyrazol-5(4H)-one, 3-Amino-2-pyrazolin-5-one, 5-Hydroxy-3-aminopyrazole, 5-Amino-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
OR30956-100G OR30956-25G
APOSOR30956-100GEA 212 EUR InStock
APOSOR30956-100G APOSOR30956-25G
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Formule: C₃H₅N₃O
MW: 99,09 g/mol
Point de fusion: 214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022384
Numéro CAS: 6126-22-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité