tert-Butyl-3-amino-3-ethylpiperidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-3-ethylpiperidine, N1-BOC protected
OR30969-1G OR30969-250MG OR30969-500MG OR30969-2.5G OR30969-5G
APOSOR30969-1GEA 432 EUR InStock
APOSOR30969-1G APOSOR30969-250MG APOSOR30969-500MG APOSOR30969-2.5G APOSOR30969-5G
tert-Butyl-3-amino-3-ethylpiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-amino-3-ethylpiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₄N₂O₂
MW: 228,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11840263
Numéro CAS: 1158759-09-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité