1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR30970-100G OR30970-25G OR30970-5G
APOSOR30970-100GEA 754 EUR InStock
APOSOR30970-100G APOSOR30970-25G APOSOR30970-5G
1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 97%
1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,26 g/mol
Densité: 1.024 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059036
Numéro CAS: 18471-40-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité