Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Toluène-3,4-diamine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Méthyl-o-phénylènediamine

APOSOR30974-100GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR30974-100G
Toluène-3,4-diamine
Toluène-3,4-diamine


Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C
Point de fusion: 87…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007728
Numéro CAS: 496-72-0
EINECS: 207-826-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité