3-Phénylpropionate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR30978-500GEA 212 EUR InStock
APOSOR30978-500G APOSOR30978-25G APOSOR30978-100G
3-Phénylpropionate de méthyle 98%
3-Phénylpropionate de méthyle
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 236…239 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017209
Numéro CAS: 103-25-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité