Isothiocyanate de benzyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Benzyle isothiocyanate
APOSOR3098-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR3098-1G
Isothiocyanate de benzyle
Isothiocyanate de benzyle
Formule: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Point d'ébullition: 242…243 °C
Densité: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004819
Numéro CAS: 622-78-6
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité