3-Aminoindazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30984-1G OR30984-5G OR30984-25G
APOSOR30984-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR30984-1G APOSOR30984-5G APOSOR30984-25G
3-Aminoindazole
3-Amino-1H-indazole
Formule: C₇H₇N₃
Point de fusion: 156…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00182045
Numéro CAS: 874-05-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité