4-Chlorosalicylaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde
OR30987-1G OR30987-5G
APOSOR30987-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30987-1G APOSOR30987-5G
4-Chlorosalicylaldehyde
4-Chlorosalicylaldehyde
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156,5664 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C
Point de fusion: 47…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06252499
Numéro CAS: 2420-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité