2-Bromostyrène 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3099-5G OR3099-100G OR3099-25G
APOSOR3099-5GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR3099-5G APOSOR3099-100G APOSOR3099-25G
2-Bromostyrène 97+%
2-Bromostyrène
Formule: C₈H₇Br
MW: 183,05 g/mol
Point d'ébullition: 102…104 °C/22mmHg
Point de fusion: –53 °C
Densité: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000076
Numéro CAS: 2039-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité