3-Quinoléinecarbaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30994-50MG OR30994-100MG
APOSOR30994-50MGEA 14.7 EUR InStock
APOSOR30994-50MG APOSOR30994-100MG
3-Quinoléinecarbaldéhyde
3-Quinoléinecarbaldéhyde
Formule: C₁₀H₇NO
Point de fusion: 68…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006768
Numéro CAS: 13669-42-6
EINECS: 237-147-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité