4,6-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR3100-1G OR3100-250MG OR3100-500MG OR3100-2.5G OR3100-5G
APOSOR3100-1GEA 171 EUR InStock
APOSOR3100-1G APOSOR3100-250MG APOSOR3100-500MG APOSOR3100-2.5G APOSOR3100-5G
4,6-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine
4,6-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine
Formule: C₅H₆N₂O₃
MW: 142,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368271
Numéro CAS: 5193-84-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité