Isopropylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR310019-100GEA 496 EUR InStock
APOSOR310019-100G APOSOR310019-25G
Isopropylboronic acid pinacol ester 97%
Isopropylboronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₉BO₂
MW: 170,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663856
Numéro CAS: 76347-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité