2-Aminoéthyldiéthylamine 97%
Danger
OR31005-1KG OR31005-500G
APOSOR31005-1KGEA 219 EUR InStock
APOSOR31005-1KG APOSOR31005-500G
2-Aminoéthyldiéthylamine 97%
2-Aminoéthyldiéthylamine
Formule: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Point d'ébullition: 145…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008176
Numéro CAS: 100-36-7
ONU: 2685
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité