3-Bromoveratrole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-2,3-dimethoxybenzene
OR310088-1G
APOSOR310088-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR310088-1G
3-Bromoveratrole
3-Bromoveratrole
Formule: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00185638
Numéro CAS: 5424-43-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité