3-Bromo-2-éthoxypyridine
OR310089-1G OR310089-500MG
APOSOR310089-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR310089-1G APOSOR310089-500MG
3-Bromo-2-éthoxypyridine
3-Bromo-2-éthoxypyridine
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234309
Numéro CAS: 57883-25-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité