1H,4H,5H,6H-Cyclopenta[c]pyrazole-3-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR310118-1G OR310118-250MG
APOSOR310118-1GEA 580 EUR InStock
APOSOR310118-1G APOSOR310118-250MG
1H,4H,5H,6H-Cyclopenta[c]pyrazole-3-carboxamide
1H,4H,5H,6H-Cyclopenta[c]pyrazole-3-carboxamide
Formule: C₇H₉N₃O
Point de fusion: 215…217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11506254
Numéro CAS: 851776-30-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité